missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF beta 1/2/3 Antibody (1D11), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18686613 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18686613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1835F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF beta 1/2/3 Monoclonal antibody specifically detects TGF beta 1/2/3 in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, Binding Inhibition, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF beta 1/2/3
Aplicaciones Western Blot, Binding Inhibition Assay, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 1D11
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Binding Inhibition, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Formulación PBS
Alias de gen CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor, beta 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine bone-derived TGF-beta 1 and TGF-beta 2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7040
Especies diana Broad Species Reactivity
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.