missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-alpha Mouse, Clone: TG86+P/T1, Novus Biologicals™

Código de producto. 18145784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18145784 0.02 mg 0.02 miligramo
18164923 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18145784

Marca: Novus Biologicals NBP2343000.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-alpha Monoclonal specifically detects TGF-alpha in Human, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TG86+P/T1
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 1-2ug/500ug protein, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 1-2ug/ml
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01135
Alias de gen protransforming growth factor alpha, TFGA, transforming growth factor, alpha, transforming growth factor-alpha
Símbolos de los genes TGFA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A 10-amino acid synthetic peptide (aa34-43) from human TGFalpha (TG86 and P/T1)
Peso molecular del antígeno 6 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7039
Especificidad de la prueba This antibody reacts with the TGF alpha and shows no cross-reaction with EGF and the neuropeptide synenkephalin. The staining with this MAb is completely blocked by the peptide used for raising this antibody.
Especies diana Human, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.