Learn More
TGF-alpha Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Bovine, Clone: SPM357, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200083747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18640717 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18640717
Marca: Novus Biologicals NBP307354100ug
Mouse Monoclonal Antibody
TGF-alpha Monoclonal specifically detects TGF-alpha in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TGF-alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM357
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen protransforming growth factor alpha, TFGA, transforming growth factor, alpha, transforming growth factor-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A 17-amino acid synthetic peptide from the carboxyl-terminus of rat TGF-alpha
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7039
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ