missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-alpha Antibody (TGFA/1119), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18707591 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18707591 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18707591

Marca: Novus Biologicals NBP247737AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TGF-alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TGFA/1119
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen protransforming growth factor alpha, TFGA, transforming growth factor, alpha, transforming growth factor-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length TGF-alpha protein (Uniprot: P01135)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7039
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.