missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-alpha Antibody (SPM357), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18551734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18551734 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18551734 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308270MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TGF-alpha in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM357
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen protransforming growth factor alpha, TFGA, transforming growth factor, alpha, transforming growth factor-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A 17-amino acid synthetic peptide from the carboxyl-terminus of rat TGF-alpha (Uniprot: P01135)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7039
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.