Learn More
TfR (Transferrin R) Antibody (TFRC/1149) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18326842 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18326842 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18326842
Marca: Novus Biologicals NBP311596
Mouse Monoclonal Antibody
TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TfR (Transferrin R)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TFRC/1149
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TfR (Transferrin R) protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ