Descripción
TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TfR (Transferrin R) |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MEM-189 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 2 ug/ml, Immunoprecipitation 1:50, CyTOF-ready |
| N.º de referencia del gen | P02786 |
| Alias de gen | CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr |
| Símbolos de los genes | TFRC |
| Mostrar más |
For Research Use Only