missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (MEM-189), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18251313 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18251313 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18251313 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500493JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TfR(TransferrinR)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-189
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Símbolos de los genes TFRC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KG1 human acute myelogenous leukaemia cell line (NM_001128148.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7037
Especificidad de la prueba The antibody MEM-189 reacts with CD71 antigen (transferrin receptor), a 95 kDa type II homodimeric transmembrane glycoprotein expressed on activated B and lymphocytes, macrophages and erythroid precursors; it is lost on resting blood leukocytes. The antibody MEM-189 does not block binding of transferrin to the receptor. HLDA VI; WS Code NL N-L025
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.