missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (MEM-189), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18565744 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18565744 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500493B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TfR (Transferrin R)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-189
Conjugado Biotin
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P02786
Alias de gen CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KG1 human acute myelogenous leukaemia cell line (NM_001128148.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.