missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (13E4cc), Novus Biologicals™

Código de producto. 18780534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18780534 0.2 mg 0.20 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18780534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10073092

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TfR (Transferrin R)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13E4cc
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Sandwich ELISA 1:100-1:2000
Alias de gen CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Símbolos de los genes TFRC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with purified human soluble transferrin receptor.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7037
Especificidad de la prueba This is specific to human soluble transferrin receptor and complex between soluble tansferrin receptor and transferin.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.