Learn More
TFPT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TFPT |
|---|---|
| Concentración | 0.42 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16886253
|
Proteintech
10097-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16876253
|
Proteintech
10097-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TFPT component of the chromatin-remodeling INO80 complex which, in addition to chromatin remodeling implicated in crucial functions such as DNA repair, checkpoint regulation, DNA replication, telomemere maintece and chromosome segregation. This protein appears to promote apoptosis in a TP53/p53-independent manner.Especificaciones
| TFPT | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P0C1Z6, Q3U1J1, Q9JMG6 | |
| 29844, 69714, 85423 | |
| TFPT Fusion Protein Ag0131 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TFPT |
| 0.42 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| amida, FB1, INO80 complex subunit F, INO80F, Protein FB1, TCF3 fusion partner, TFPT | |
| Tfpt | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |