Learn More
TFPT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16886253 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16886253 20 μL 20 microlitros
16876253 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16886253
Marca: Proteintech 100972AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TFPT component of the chromatin-remodeling INO80 complex which, in addition to chromatin remodeling implicated in crucial functions such as DNA repair, checkpoint regulation, DNA replication, telomemere maintece and chromosome segregation. This protein appears to promote apoptosis in a TP53/p53-independent manner.
Especificaciones
Antígeno TFPT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.42 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TFPT
N.º de referencia del gen P0C1Z6, Q3U1J1, Q9JMG6
Alias de gen amida, FB1, INO80 complex subunit F, INO80F, Protein FB1, TCF3 fusion partner, TFPT
Símbolos de los genes Tfpt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TFPT Fusion Protein Ag0131
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29844, 69714, 85423
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG