missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFIIIC Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18738670 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18738670 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18738670 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10060657R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TFIIIC Polyclonal antibody specifically detects TFIIIC in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFIIIC
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen general transcription factor 3C polypeptide 1, general transcription factor IIIC, polypeptide 1 (alpha subunit), general transcription factor IIIC, polypeptide 1 (alpha subunit, 220kD ), general transcription factor IIIC, polypeptide 1, alpha 220kDa, TF3C-alpha, TFIIIC, TFIIIC 220 kDa subunit, TFIIIC box B-binding subunit, TFIIIC220DKFZp686A111, TFIIICalpha, Transcription factor IIIC 220 kDa subunit, Transcription factor IIIC subunit alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2059 and 2109 of human general transcription factor IIIC, polypeptide 1 (general transcription factor IIIC, 220kDa subunit) using the numbering given in entry NP_001511.2 (GeneID 2
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2975
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.