missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFIIE beta Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30229839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30229839 100 μL 100 microlitros
30230887 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30229839 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338577100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TFIIE beta Polyclonal antibody specifically detects TFIIE beta in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFIIE beta
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FE, General transcription factor IIE subunit 2, general transcription factor IIE, polypeptide 2 (beta subunit, 34kD), general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34kDa, TF2E2TFIIE-beta, TFIIE-B, transcription initiation factor IIE subunit beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-291 of human TFIIE beta (NP_002086.1).,, Sequence:, MDPSLLRERELFKKRALSTPVVEKRSASSESSSSSSKKKKTKVEHGGSSGSKQNSDHSNGSFNLKALSGSSGYKFGVLAKIVNYMKTRHQRGDTHPLTLDEILDETQHLDIGLKQKQWLMTEALVNNPKIEVIDGKYAFKPKYNVRDKKALLRLLDQHDQRGLGGILLEDIEEALPNSQKAVKALGDQILFVNRPDKKKILFFNDKSCQFSVDEEFQKLWRSVTVDSMDEEKIEEYLKRQGISSMQESGPKKVAPIQRRKKPASQKKRRFKTHNEHLAGVLKDYSDITSSK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2961
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.