Descripción
TFIIB Monoclonal antibody specifically detects TFIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TFIIB |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Peptide Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-GTF2B-1D1 |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| N.º de referencia del gen | Q00403 |
| Alias de gen | general transcription factor IIB, General transcription factor TFIIB, S300-II, TFIIBTF2BRNA polymerase II transcription factor IIB, transcription initiation factor IIB |
| Mostrar más |