Learn More
TFIIB Antibody (PCRP-GTF2B-1D1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18336976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18336976 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18336976
Marca: Novus Biologicals NBP314055AF594
Mouse Monoclonal Antibody
TFIIB Monoclonal antibody specifically detects TFIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TFIIB
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-GTF2B-1D1
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen general transcription factor IIB, General transcription factor TFIIB, S300-II, TFIIBTF2BRNA polymerase II transcription factor IIB, transcription initiation factor IIB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TFIIB protein (Uniprot: Q00403)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b