missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TFG Monoclonal antibody specifically detects TFG in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Disciplina de investigación | Signal Transduction |
| Isotype | IgG2b |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?