missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFF1/pS2 Antibody (TFF1/8817R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18606204 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18606204 20 μg 20 microgramos
18622824 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18606204 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32369220ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TFF1/pS2 Monoclonal antibody specifically detects TFF1/pS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFF1/pS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TFF1/8817R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-84) of human TFF1/pS2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7031
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.