Learn More
TFF1/pS2 Antibody (TFF1/7768), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18508049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18508049 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18508049 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321010AF750
Mouse Monoclonal Antibody
TFF1/pS2 Monoclonal antibody specifically detects TFF1/pS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TFF1/pS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TFF1/7768
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-84) of human TFF1/pS2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7031
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG