missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFF1/pS2 Antibody (TFF1/2133), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583621 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583621 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583621 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308247MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TFF1/pS2 Monoclonal antibody specifically detects TFF1/pS2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFF1/pS2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TFF1/2133
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TFF1/pS2 protein (Uniprot: P04155)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7031
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.