missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TFF1/pS2 Polyclonal specifically detects TFF1/pS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TFF1/pS2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.02mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 |
| Formulación | PBS, 20% Glycerol (pH7) with 0.025% Proclin 300 |
| N.º de referencia del gen | P04155 |
| Alias de gen | BCEIbreast cancer, estrogen-inducible sequence expressed in, Breast cancer estrogen-inducible protein, breast cancer estrogen-inducible sequence, D21S21, gastrointestinal trefoil protein pS2, hP1.A, HPS2, pNR-2, Polypeptide P1.A, Protein pS2, pS2, trefoil factor 1, trefoil factor, BCE1, human pS2 induced by estrogen from human breast cancercell line M10HP1.A |
| Símbolos de los genes | TFF1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?