missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFEB Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18760890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18760890 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18760890

Marca: Novus Biologicals NBP241168V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TFEB Polyclonal antibody specifically detects TFEB in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFEB
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALPHATFEB, BHLHE35, Class E basic helix-loop-helix protein 35, T-cell transcription factor EB, TCFEBbHLHe35, transcription factor EB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TFEB. The immunogen is located within amino acids 390 - 440 of TFEB. Amino Acid Squence: FGGREDEGPPGYPEPL
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.