Learn More
Texwipe™ Cleanroom Polypropylene Buckets
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 22 L |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Dimensiones | 18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Flat Mops |
| Altura (imperial) | 9.5 in. |
| Altura (métrico) | 24 cm |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (imperial) | 9.5 in. |
| Mostrar más |