Especificaciones
| Tipo de producto | Mop Cover |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Incluye | Foam Pads |
| Para utilizar con (aplicación) | Maximum removal of small and micro contaminants and used in cleanrooms, disinfecting with quat-based cleaners, pharmaceuticals, biologics, medical device |
| Material | Microdenier Polyester Fiber |