Learn More
Texwipe™ Herramienta de limpieza para aisladores AlphaMop™
Excelente para la limpieza de aisladores, campanas de flujo laminar, cabinas de bioseguridad y cajas de guantes
219.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11551214
Ver documentos
Texwipe™
TX7101
Mopa
219.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mopa de perfil bajo con esquinas redondeadas y recambio giratorio para alcanzar zonas de difícil acceso
  • Hecha de plástico Celcon™ esterilizable en autoclave
  • La almohadilla de espuma reemplazable garantiza que la cubierta de la mopa se ajuste a las superficies que se limpian
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Texwipe™ Herramienta de limpieza para aisladores AlphaMop™