Description
Diseñado específicamente para las necesidades de los entornos de producción ultralimpia. Las fundas de mopa de poliéster lavadas y fáciles de cambiar se ajustan a un conjunto de cabezal plano acolchado con espuma. El mango de fibra de vidrio ligero y duradero proporciona un excelente control sobre el cabezal giratorio y permite acceder fácilmente a las zonas de difícil acceso.
- Permite un cambio rápido de superficies de fregado para un cumplimiento estricto del protocolo de limpieza cubierta ISO clase 4 para funda de fregona de poliéster Alpha™ en sala limpia
- La almohadilla de espuma reemplazable garantiza que la funda de la mopa de poliéster se ajuste a los suelos texturizados y otras superficies
- Mantiene una generación ultrabaja de partículas y extraíbles. Resistente a la corrosión, la abrasión y los productos químicos de limpieza y desinfección más utilizados, como blanqueadores, fenoles y compuestos de amonio cuaternario
- Cabezales de fregona de poliéster y almohadillas de espuma AlphaMop disponibles por separado (150 cabezales y seis almohadillas por caja)
- Fundas de fregona AlphaMop presaturadas con un 6 % IPA Honeycomb™ 10 Las fundas de políerter y doble tejido tienen una textura abrasiva (se suministran 150 fundas por caja)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Mango de fibra de vidrio de 1,5 m (60 pulg) y montaje de cabezal único de 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 pulg), 6 fundas de fregona de poliéster AlphaWipe |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones que requieren contaminación iónica, extraíble y bajo nivel de partículas, superior para la limpieza de paredes, suelos y techos, diseñado específicamente para entornos de fabricación ultralimpios |
| Material | Poliéster |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.