missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TEV Cleavage Site Polyclonal specifically detects TEV Cleavage Site in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TEV Cleavage Site |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5 μg/mL |
| Formulación | BBS (pH 8.4) with No Preservative |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Peptide representing the cleavage site recognized by TEV enzyme |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?