Learn More
Tetrametilsilano, 99,9+ %, grado NMR, Thermo Scientific Chemicals
43.50€ - 109.00€
CAS | 75-76-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12Si |
Peso molecular (g/mol) | 88.23 |
Número MDL | MFCD00008274 |
Clave InChI | CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 |
PubChem CID | 6396 |
ChEBI | CHEBI:85361 |
Nombre IUPAC | tetramethylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10615192
|
Thermo Scientific Acros
138470250 |
25 g | Frasco de vidrio |
43.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10553301
|
Thermo Scientific Acros
138471000 |
100 g | Frasco de vidrio |
109.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMRIdentificadores de productos químicos
75-76-3 | |
88.23 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
6396 | |
tetramethylsilane |
C4H12Si | |
MFCD00008274 | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CHEBI:85361 | |
C[Si](C)(C)C |
Especificaciones
Tetramethylsilane | |
75-76-3 | |
Incolora | |
26.0°C to 28.0°C | |
99.9% min. (GC) | |
Si(CH3)4 | |
MFCD00008274 | |
15, 9377 | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
tetramethylsilane | |
6396 | |
88.22 | |
Líquido volátil |
99.9+% | |
-99.0°C | |
0.6400g/mL | |
−27°C | |
C4H12Si | |
1.3585 | |
04, 625 | |
0.64 | |
Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C[Si](C)(C)C | |
88.23 | |
CHEBI:85361 | |
99.9+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapores extremadamente inflamables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Take precautionary measures against static discharge.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-899-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only