missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrocannabinol Antibody (THC3), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593130 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593130 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593130

Marca: Novus Biologicals NBP307897IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tetrahydrocannabinol Monoclonal antibody specifically detects Tetrahydrocannabinol in Non-species specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tetrahydrocannabinol
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon THC3
Conjugado DyLight 755
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C21H30O2;Delta9-Tetrahydrocannabinol;Delta9-THC;Deltanyne;Dronabinol;Marinol;Tetrahydrocannabinol
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Tetrahydrocannabinol (THC)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.