missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrocannabinol Antibody (094-14066 (THC-003)), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18065394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18065394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18065394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10062946AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tetrahydrocannabinol Monoclonal specifically detects Tetrahydrocannabinol in Non-species specific samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tetrahydrocannabinol
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 094-14066 (THC-003)
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 11-Nor-delta 9-THC-acid conjugated at the carboxyl group.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-62946 reacts with Delta-9-tetrahydrocannabinol, the main psychoactive substance present in the Cannabis plant.
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.