Learn More
Tetradecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934401 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10317260 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10542581 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ml
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11934401
Marca: Thermo Scientific Acros 174130025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-59-4
Clave InChI BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
Nombre IUPAC tetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecane
Punto de fusión 5.8°C
Color Incolora
Densidad 0.7670g/mL
Punto de ebullición 252.0°C to 254.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H30
Fórmula lineal CH3(CH2)12CH3
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 171
Gravedad específica 0.767
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 198.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetradecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.