missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrachloroethylene, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrachloroethylene |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
Absorbancia | max. 1.0 at 290 nm, max. 0.03 at 400 nm, max. 0.05 at 350 nm, max. 0.10 at 305 nm, max. 0.20 at 300 nm, max. 0.30 at 295 nm |
% máx. CAS | 100.0000% |
Punto de fusión | -22°C (literature) |
Densidad | 1.623 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 120°C to 122°C |
Envase | Glass Bottle |
Fórmula lineal | CCl2=CCl2 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'