missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TetR Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18241421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18241421 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18241421

Marca: Novus Biologicals NB600234H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TetR Polyclonal specifically detects TetR in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TetR
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen pSC101 tetR, Tet Repressor, Tet Repressor Protein, TetR, tetracycline repressor protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of Escherichia coli TetR protein (between residues 25-75) [UniProt P04483]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4924774
Especificidad de la prueba Non-species specific. This antibody is used to monitor the regulation of gene expression in mammalian cells. The TetR antibody is not reactive to human or other mammalian proteins.
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.