Learn More
TET3 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18076059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18076059 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18076059 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298069JF646
Rabbit Polyclonal Antibody
TET3 Polyclonal specifically detects TET3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TET3
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.14.11.n2, hCG_40738, KIAA0401, methylcytosine dioxygenase TET3, MGC22014, probable methylcytosine dioxygenase TET3, tet oncogene family member 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET3 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200424
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG