Learn More
TET2 Antibody (CL6873) [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30293170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30293170 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30293170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP276510PE
Mouse Monoclonal Antibody
TET2 Monoclonal antibody specifically detects TET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TET2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL6873
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen FLJ20032, MGC125715, tet methylcytosine dioxygenase 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q6N021, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b