Learn More
TET1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
235.00€ - 307.65€
Especificaciones
Antígeno TET1
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18670042
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-97605-100ul
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
326.00€
307.65€ / 100 microlitros
Ahorro 18.35€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18692722
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-97605-50ul
50 μg
235.00€
50 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
TET1 Polyclonal antibody specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
TET1
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Epigenetics, Neuroscience
PBS (pH 7.0)
80312
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.