missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TET1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18056716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18056716 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18056716

Marca: Novus Biologicals NBP297605C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TET1 Polyclonal specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TET1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.