missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testosterone Antibody (BGN/3G8A4), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045654 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18045654 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18045654

Marca: Novus Biologicals NB10062943IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Testosterone Monoclonal specifically detects Testosterone in Non-species specific samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Testosterone
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BGN/3G8A4
Conjugado DyLight 755
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BSA conjugated testosterone-3,-CMO
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Developmental Biology
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This product recognises testosterone, a steroid hormone and most potent of the naturally occurring androgens. Testosterone promotes the development and maintenance of male secondary sex characteristics and is produced primarily in the testes, but is also produced in small amounts by the adrenal glands, ovaries and placenta. Synthetic derivatives of testosterone are used therapeutically in the treatment of breast cancer and for hormone replacement therapy. NB100-62943 also recognises 5-a-Dihydrotestosterone (1%) and Androstenedione (1%).
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.