Descripción
Testosterone Monoclonal specifically detects Testosterone in Non-species specific samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Testosterone |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BGN/3G8A4 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | BSA conjugated testosterone-3,-CMO |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |