Learn More
Testosterone Antibody (3T16) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18650357 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18650357 0.1 mL 0.10 ml
18671998 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18650357 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250332
Mouse Monoclonal Antibody
Testosterone Monoclonal antibody specifically detects Testosterone in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Testosterone
Aplicaciones ELISA, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon 3T16
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100 - 1:2000, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen 17b-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17b-Testosterone
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Testosterone-3-(O-carboxymethyl)oxime coupled to bovine serum albumin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Developmental Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1