Learn More
Memmert™ Gradillas para tubos de ensayo con 48 orificios
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Características:
Longitudinales para tamaños 15 y 24
Transversales para tamaños 15 y 24
Para utilizar con (equipo):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gradilla para tubos de ensayo
- Gradilla de 48 orificios y 4 filas
- Diámetro de 18 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla de 48 orificios y 4 filas |
| Para utilizar con (equipo) | WTB11 |
| Tipo | Racks para tubos de ensayo |
| Características | Transversales para tamaños 15 y 24 |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |