Learn More
Memmert™ Gradillas para tubos de ensayo con 48 orificios
Código de producto. 17110305 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Características:
Longitudinales para tamaños 15 y 24
Transversales para tamaños 15 y 24
Para utilizar con (equipo):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17110305
Marca: Memmert™ WTB11B48836
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Gradilla para tubos de ensayo con 48 orificios y gradilla de 4 filas
  • Gradilla para tubos de ensayo
  • Gradilla de 48 orificios y 4 filas
  • Diámetro de 18 mm
Especificaciones
Descripción Gradilla de 48 orificios y 4 filas
Para utilizar con (equipo) WTB11
Tipo Racks para tubos de ensayo
Características Transversales para tamaños 15 y 24
Diámetro (métrico) 18 mm