Learn More
- Home
- Products
- Baños
- Accesorios para baño
- Memmert™ Rack para tubos de ensayo
Memmert™ Rack para tubos de ensayo
Código de producto. 17572255 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua WTB35
Baños de agua WTB50
Admite:
100 tubos de ensayo (4 filas)
30 tubos de ensayo (2 filas)
44 tubos de ensayo (2 filas)
50 tubos de ensayo (2 filas)
58 tubos de ensayo (2 filas)
66 tubos de ensayo (2 filas)
74 tubos de ensayo (2 filas)
75 tubos de ensayo (3 filas)
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Admite | Diámetro (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17572255 | Baños de agua WTB35 | 66 tubos de ensayo (2 filas) | 12 mm | cada uno |
| 17512265 | Baños de agua WTB35 | 30 tubos de ensayo (2 filas) | 32 mm | cada uno |
| 17502265 | Baños de agua WTB35 | 44 tubos de ensayo (2 filas) | 21 mm | cada uno |
| 17592255 | Baños de agua WTB35 | 50 tubos de ensayo (2 filas) | 18 mm | cada uno |
| 17582255 | Baños de agua WTB35 | 58 tubos de ensayo (2 filas) | 14,5 mm | cada uno |
| 17562255 | Baños de agua WTB35 | 74 tubos de ensayo (2 filas) | 10 mm | cada uno |
| 17522265 | Baños de agua WTB35 | 75 tubos de ensayo (3 filas) | 18 mm | cada uno |
| 17532265 | Baños de agua WTB35 | 100 tubos de ensayo (4 filas) | 18 mm | cada uno |
| 17592265 | Baños de agua WTB50 | 30 tubos de ensayo (2 filas) | 32 mm | cada uno |
| 17582265 | Baños de agua WTB50 | 44 tubos de ensayo (2 filas) | 21 mm | cada uno |
| 17572265 | Baños de agua WTB50 | 50 tubos de ensayo (2 filas) | 18 mm | cada uno |
| 17562265 | Baños de agua WTB50 | 58 tubos de ensayo (2 filas) | 14,5 mm | cada uno |
| 17552265 | Baños de agua WTB50 | 66 tubos de ensayo (2 filas) | 12 mm | cada uno |
| 17542265 | Baños de agua WTB50 | 74 tubos de ensayo (2 filas) | 10 mm | cada uno |
| 17502275 | Baños de agua WTB50 | 75 tubos de ensayo (3 filas) | 18 mm | cada uno |
| 17512275 | Baños de agua WTB50 | 100 tubos de ensayo (4 filas) | 18 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17572255
Proveedor
Memmert™
N.º de proveedor
WTB35B50657
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio para baño de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua WTB35 |
| Tipo | Rack para tubos de ensayo |
| Admite | 66 tubos de ensayo (2 filas) |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |