Learn More
Memmert™ Rack para tubos de ensayo
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua WTB35
Baños de agua WTB50
Admite:
100 tubos de ensayo (4 filas)
30 tubos de ensayo (2 filas)
44 tubos de ensayo (2 filas)
50 tubos de ensayo (2 filas)
58 tubos de ensayo (2 filas)
66 tubos de ensayo (2 filas)
74 tubos de ensayo (2 filas)
75 tubos de ensayo (3 filas)
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio para baño de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua WTB50 |
| Tipo | Rack para tubos de ensayo |
| Admite | 58 tubos de ensayo (2 filas) |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 14,5 mm |