Learn More
STEMCELL Technologies TeSR™-E7™ Medium for Reprogramming (2-Component)
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- TeSR™-E7™ (2-Component) is an animal component-free and defined reprogramming culture medium optimized for the generation of human iPS cells without the use of feeders
- It is based on the E7 formulation published by the laboratory of Dr
- James Thomson (University of Wisconsin-Madison)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Pluripotent Stem Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture, Reprogramming |
| Cantidad | 500 mL |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.