Learn More
tescalcin Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200063387 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18615490 0.02 mL 0.02 ml
18619920 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18615490
Marca: Novus Biologicals NBP2938190.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
tescalcin Polyclonal antibody specifically detects tescalcin in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno tescalcin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen calcineurin B homologous protein 3, CHP3, TSC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 135-214 of human TESC (NP_060369.3). YRNVVEELLSGNPHIEKESARSIADGAMMEAASVCMGQMEPDQVYEGITFEDFLKIWQGIDIETKMHVRFLNMETMALCH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54997
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG