Learn More
2-Amino-2-tioxoetilcarbamato de terc-butilo, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate |
% mín. CAS | 90.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.27 |
Porcentaje de pureza | 90% |