Learn More
α-Terpineol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15214704
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
98-55-5
C10H18O
154.25
MFCD00001557
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
17100
CHEBI:22469
2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
98-55-5
C10H18O
154.25
MFCD00001557
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
17100
CHEBI:22469
2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-Terpineol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31.0°C to 34.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 214.0°C to 224.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Índice de refracción 1.4800 to 1.4830
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06,II,66
Índice Merck 15,9313
Gravedad específica 0.937
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.