Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
Código de producto. p-7214485 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
16388237 250 mL 250 ml
16358237 1 L 1 litro
16368237 2.5 L 2.50 litro
16378237 10 L 10 litros
4 options
Código de producto. 16388237
Marca: Thermo Scientific Chemicals 464252500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68131-40-8
Fórmula molecular [C2H4O]n C13H27O
Número MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tergitol* 15-S-9
Densidad 1.0100 g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 193°C
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tergitol 15-S-9
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.