missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERF2IP Antibody (78B356.1), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18046094 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18046094 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18046094

Marca: Novus Biologicals NB10056526IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TERF2IP Monoclonal specifically detects TERF2IP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TERF2IP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 78B356.1
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
N.º de referencia del gen Q9NYB0
Alias de gen dopamine receptor interacting protein 5, Dopamine receptor-interacting protein 5, DRIP5, hRap1, RAP1 homolog, RAP1TERF2-interacting telomeric protein 1, Repressor/activator protein 1 homolog, telomeric repeat binding factor 2, interacting protein, telomeric repeat-binding factor 2-interacting protein 1, TRF2-interacting telomeric protein 1, TRF2-interacting telomeric RAP1 protein
Símbolos de los genes TERF2IP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding amino acids 212-235 of human Rap1 was used to immunize mice.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Endosome Markers, Lysosome Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54386
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.